Documenti fondamentali
G005332
HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water); [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 205 nm
column temp.: 25 °C
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    L-Asparagine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
    D-Asparagine, puriss., anhydrous, ≥99.0% (NT)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)