G005162
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DNP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DNP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (25024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium phosphate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 5 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 3 μL
sample: oxazepam, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Applicazioni
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)