Documenti fondamentali
G004861
GC Analysis of Ionic Liquid Test Mix on SLB®-IL59 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm)
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28891-U)
oven: 110 °C
inj. temp.: 110 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1, each analyte at various concentrations in isooctane (N09000)
applicazioni
petroleum
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
    Naphthalene
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)