G004736
HPLC Analysis of Lysozyme on SRT® SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (Z777051)
mobile phase: 50 mM phosphate buffered saline, 200 mM Na2SO4, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in 50 mM phosphate buffered saline
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Risultati analitici
Note legali
Analita
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)