Documenti fondamentali
G004720
HPLC Analysis of Fipronil Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Fipronil, PESTANAL®, analytical standard
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)