G004553
HPLC Analysis of 3-Methylaspartic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; [C] formic acid; (80:20:0.02, A:B:C)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD
injection: 4 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)