G004543
HPLC Analysis of Isoproterenol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (55:45:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)