G004468
HPLC Analysis of Dextromethorphan Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Applicazioni
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)