Documenti fondamentali
G004416
HPLC Analysis of Column Test Mix on Discovery® BIO Wide Pore C18, Effect of HPLC Column I.D. on Sensitivity
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 10 cm x various I.D., 3 μm particles
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (65:35, A:B)
flow rate: as indicated
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: as indicated
sample: acetophenone (0.1 μg), benzene (1 μg), toluene (1 μg)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Acetophenone
    Benzene
    Toluene
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)