G004027
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 (UV at 254 nm)
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile: [B] acetic acid: [C] triethylamine; (100:0.3:0.25, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)