Documenti fondamentali
G004016
GC Analysis of Background Levels of a Tenax® TA Thermal Desorption Tube on SPB®-1
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SPB-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24031)
oven: 35 °C (8 min), 5 °C/min to 100 °C, 15 °C/min to 230 °C (hold 4 min)
inj. temp.: 200 °C
MSD interface: 230 °C
carrier gas: nitrogen, 2 mL/min. constant
injection: split 10:1
applicazioni
industrial hygiene
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)