G001729
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 28-38 Min. Window
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Applicazioni
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.