Documenti fondamentali
G001492
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A]: 0.1% PFPA (pentafluoropropionic acid) in water:acetonitrile (81:19); [B]: 0.1% PFPA in water:acetonitrile (62:38)
gradient: 0-100% B in 19 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL ~0.25 μg each peptide
sample: Cat. No. P2693
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Oxytocin
    Bombesin
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)