Key Documents
FAP89036
Pesticides and PCBs in milk powder
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
Grado
reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Bifenthrin, DDE-pp, Famoxadone, Fenvalerate, HCH-G (gamma hexachlorocyclohexane / lindane), Pendimethalin, Pyrazophos, PCB 52, PCB 153
Matrix Group: Dairy products and eggs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)