ES5642
ChromegaChiral™ Chiral CC2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 132151-CC2
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)