Key Documents
ES5434
ChromegaChiral Chiral CCA F4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 20 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 138251-CCA-F4
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 20 mm
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)