Documenti fondamentali
D2622LMSUA
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)