CRM40606
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methanol (varied conc.)
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Note legali
Analita
Raccolta del campione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)