CRM37038
Flumorph
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereoisomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(EZ)-4-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)acryloyl]morpholine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)\C(=C/C(=O)N2CCOCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H22FNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
BKBSMMUEEAWFRX-NBVRZTHBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)