Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II) Inorganic Adsorbent
SLE ion exchange
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined, CAFA II 100g (Celite® Analytical Filter Aid II)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II),
Confezionamento
pkg of 1 × 1 kg (11486-U)
pkg of 1 × 100 g (11484-U)
pkg of 1 × 500 g (11485-U)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
Silica
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)