BP989
Dicycloverine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dicyclomine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dicycloverine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)