BP712
Salbutamol aldehyde impurity
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
salbutamol, albuterol
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)