Documenti fondamentali
98936
Supelco
Methacrylamide
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.10
Beilstein:
605397
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
106-110 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)