Documenti fondamentali
95065
Supelco
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)