Documenti fondamentali
92-0342
GC Analysis of Barbiturate Enantiomers on β-DEX 120
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Hexobarbital
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)