822827
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L26
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22827
Grado di funzionalizzazione
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
100 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
pH di lavoro
1.5-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Accessorio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)