Documenti fondamentali
82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel hardware
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 mm × 4.6 mm
Matrice
Hydrogen Form
polymeric
Dimensione particelle
12 μm
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
ion exclusion
Descrizione generale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)