82035-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
Materiali
PEEK hardware
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
8 mm × 3 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
anion exchange
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
82035-U | 4061833520659 |