Documenti fondamentali
82015-U
Hamilton® PRP-X300 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X300 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L22
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
ion exclusion
Descrizione generale
The Hamilton PRP-X300, an ion exchange PSDVB/Sulfonic Acid column used in the separation of alcohols and organic acids.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)