816215
TSKgel® QC-PAK GFC 200 (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® SWXL Columns, GFC 200
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonne TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiali
PEEK
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16215
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)