Documenti fondamentali
814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Nome del prodotto
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiali
glass
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14451
Parametri
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
m-aminophenyl boronate phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
2-9
Capacità
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
  • column holder
  • glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
  • 2 external endfittings
  • 2 caps with M6 threads
  • packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)