814025
TSKgel® Ether-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, ether phase
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiali
glass
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14025
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
ether phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)