808804
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiali
glass
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 8804
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)