Documenti fondamentali
808095
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 7.8 mm I.D. stainless steel TSKgel® Columns
stainless steel, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Dimensione pori:
2 μm
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08095
tecniche
HPLC: suitable
Dimensione pori
2 μm
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)