Documenti fondamentali
807474
TOYOPEARL® CM-650S Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 7474
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)