807167
TSKgel® CM-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® CM-2SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh CM-2SW, 07167
Parametri
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)