807113
TSKgel® HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 6 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07113
Parametri
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
6 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità
Stato fisico
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)