Key Documents
80023459
TSKgel® Amide 80 HPLC Column
phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, 2 μm particle size
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 23459
Parametri
50 °C max. temp.
800 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 3.0 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
2 μm
operating pH range
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)