794-0320
HPLC Analysis of Lipoxidase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: [A] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0 + 1.5M ammonium sulfate; [B] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0;
gradient: linear, 0% B to 100% B over 60 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)