78023AST
Astec® CHIRALDEX™ B-DP Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Sinonimo/i:
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Descrizione
GC capillary column
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
Beta
500
df
0.12 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
non-bonded; 2,3-di-O-propionyl-6-t-butyl silyl derivative of β-cyclodextrin phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary chiral
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Resistenza chim/fis
- -10 °C to 200 °C isothermal, 220 °C programmed
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
78023AST | 4061833540374 |