77184
Elemental Impurities according to ICH Q3D parenteral, Standard 5
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
Ag, 15 mg/L
As, 15 mg/L
Cd, 2 mg/L
Co, 5 mg/L
Hg, 3 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 80 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 10 mg/L
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
(in 12% Nitric acid)
tecniche
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa to view certified values, including uncertainty and expiry date
Nota sulla preparazione
Altre note
For detailed information on our newly launched Elemental Impurity Mixes please check the flyer: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)