Documenti fondamentali
72641
Supelco
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)