Documenti fondamentali
72528
Supelco
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethenone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)