Documenti fondamentali
713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analita
Descrizione
    Polyethylene glycol
Colonna analitica
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)