Documenti fondamentali
64761
Supelco
PTFE Sleeve
for use with 24/40 , pkg of 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
PTFE sleeve
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5
tecniche
passive air sampling: suitable
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with 24/40 
Descrizione generale
PTFE Sleeve is an accessory that can be used with modular liquid-liquid extraction (LLE) replacement components.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)