Documenti fondamentali
61868-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Sinonimo/i:
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Lungh. × D.I.:
10 mm × 4 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Gruppo funzionale matrice:
ethyl phase
Dimensione pori:
non-porous
Matrice:
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
Nome del prodotto
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, Guard Cartridge with holder, 5 μm, NP, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 432NP5-4001C
Confezionamento
1 ea of
Parametri
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 mm × 4 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
Gruppo funzionale matrice
ethyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Risultati analitici
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)