Documenti fondamentali
59561
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
SUPELCOSIL LC-1 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L13
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
C1 (methyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)