59025-U
Union, reducing
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Sinonimo/i:
Valco® Unions
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
Descrizione
internal
Confezionamento
pkg of 1 unit
Dimensioni foro
0.25 mm
Raccordi
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
Compatibilità
for connecting 1/16 to 1/32 in.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
59025-U | 4061833423424 |