58976
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna HPLC SUPELCOSIL™ LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L7
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
6.0% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.3 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?