Key Documents
58632
Upchurch Fingertight Fittings Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione generale
High pressure fittings with 10-32 threads for 1/16 in. O.D. tubing. Kit includes:
  • Delrin Fingertight nut, good to 4,000 psi (280 kg/cm2), 5 ea
  • Stainless steel Fingertight nut, good to 6,000 psi (420 kg/cm2), wrenchtight to 10,000 psi (700 kg/cm2), 5 ea
  • PEEK gripping ferrule, 20 ea.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Waters® Fittings size 1/16 in., pkg of 5 ea
Supelco
58458
Waters® Fittings